F7301
Fibroblast Growth Factor-18 human
>95% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
Synonyme(s) :
FGF-18
856,00 €
About This Item
856,00 €
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
>95% (SDS-PAGE and HPLC)
Forme
lyophilized powder
Puissance
≤0.5 ng/mL
Poids mol.
predicted mol wt 21.2 kDa
Conditionnement
pkg of 25 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... FGF18(8817)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Fibroblast growth factors in cell culture and various growth factors for your research