Key Documents
F7170
Sigma-Aldrich
N-Fmoc-D-homophe-OH
Synonyme(s) :
(R)-N-Fmoc-2-Amino-4-phenylbutyric acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H23NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
401.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@@H](CCc1ccccc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24