F6807
Fleroxacin
Synonyme(s) :
AM-833, Acide 6,8-difluoro-1-(2-fluoroéthyl)1,4-dihydro-7-(4-méthyl-1-pipérazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylique, Megalocine, Megalone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white to off-white
Solubilité
0.1 M NaOH: 10 mg/mL
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
mycoplasma
Mode d’action
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CN1CCN(CC1)c2c(F)cc3C(=O)C(=CN(CCF)c3c2F)C(O)=O
InChI
1S/C17H18F3N3O3/c1-21-4-6-22(7-5-21)15-12(19)8-10-14(13(15)20)23(3-2-18)9-11(16(10)24)17(25)26/h8-9H,2-7H2,1H3,(H,25,26)
Clé InChI
XBJBPGROQZJDOJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable