Merck
Passer à
F6765
Sérum de veau fœtal
USA origin, Charcoal Stripped, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
FBS, FCS, sérum, sérums
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
MDL number:
Biological source:
bovine fetus
Origin:
USA origin
Sterility:
sterile-filtered
Shipped in:
dry ice
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
bovine fetus
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
FBS Select
composition
Bovine IgG, ≤1 mg/mL , Hemoglobin, ≤20 mg/dL
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤10 EU/mL endotoxin (typically ≤1 EU/ml)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Le sérum de veau fœtal originaire des États-Unis est utilisé dans une large gamme d′applications de culture cellulaire. Il apporte aux cellules en culture de nombreux facteurs d′amélioration de la survie et de promotion de la croissance non définis. Le SVF traité au charbon actif est souvent utilisé pour réduire au minimum le taux d′androgènes et d′autres hormones présentes dans les milieux additionnés de sérum à 10 %.
Biochem/physiol Actions
Le sérum de veau fœtal (SVF) traité au charbon actif est disponible pour les chercheurs nécessitant des niveaux réduits de diverses hormones dans leurs études. Le charbon traité au dextrane est utilisé pour éliminer de façon sélective les hormones sans perte non spécifique d′autres constituants du sérum. L′efficacité de l′élimination des hormones est évaluée sur la base des réductions des taux de T3, T4 et de progestérone entre échantillons pris avant et après le traitement.
Ce produit est conçu pour les chercheurs qui étudient des processus influencés par les hormones stéroïdes, comme la stimulation par les œstrogènes et l′obésité, et dans d′autres domaines pouvant bénéficier d′un taux réduit d′hormones, comme certains types d′infections virales.
Analysis Note
  • A fait l′objet de tests pour rechercher la présence de bactéries, de virus et de mycoplasmes
  • Filtré trois fois sur membrane de 0,1 micron en conditions aseptiques
  • Taux d′endotoxines et d′hémoglobine testés
Other Notes
Ce produit n'est pas disponible en Australie. Pour consulter notre protocole d'incubation du FBS avec du charbon actif pour réduire les taux d'hormones, cliquez ici.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
F0392F752412107C
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
non-USA origin
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
composition
Bovine IgG, ≤1 mg/mL , Hemoglobin, ≤20 mg/dL
composition
Bovine IgG, ≤1 mg/mL , Hemoglobin, ≤20 mg/dL
composition
hemoglobin, ≤25 mg/dL
composition
hemoglobin, ≤20 mg/dL
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sérum de veau fœtal
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Once a bottle of Fetal Bovine Serum (FBS) is thawed, for how long can the bottle be used?
    1 answer
    1. Once Fetal Bovine Serum has been thawed, the bottle can be used in cell culture for up to 7 days for most cell types when stored  refrigerated at 2-8°C.  If the cells are not fastidous (e.g. HeLa or fibroblasts), the thawed and refrigerated serum can be used for up to 30 days.  For some extremely fastidious cell lines, it may be necessary to screen individual lots for acceptable performance.  For uses such as blocking for various immuno procedures, usage will generally be for 30 days and perhaps somewhat longer when stored at 2-8°C.  For other procedures, usage beyond 30 days storage at 2-8°C will need to be determined.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.