F6000
[2,2′]-Furildioxime mixed isomers hydrate
Synonyme(s) :
[2,2’]-Furildioxime monohydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H8N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.18
Beilstein:
85894
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O\N=C(c1ccco1)/C(=N\O)c2ccco2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable