F5804
Anti-FBG3 (FBXO44) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-F Box 3
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~30 kDa by calculation
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1:500-1:1,000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... FBXO44(93611)
mouse ... Fbxo44(230903)
rat ... Fbxo44(500587)
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable