F5303
Monoclonal Anti-Falkor/PHD1 antibody produced in mouse
clone FLK-49, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
FLK-49, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
microarray: suitable
western blot: 0.5 μg/mL using total cell extracts from 293T cells transfected with Falkor-myc tagged
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Egln2(112406)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité