F4229
Monoclonal Anti-Fas (CD95/Apo-1)−FITC antibody produced in mouse
clone DX2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-Fas, Anti-Apo-1, Anti-CD95
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
DX2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: 1:50 using Cultured human Burkitt′s lymphoma Raji cells
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... FAS(355)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?