Principaux documents
F3927
Sigma-Aldrich
Fluorescein-α-D-mannopyranoside−polyacrylamide
powder
Synonyme(s) :
α-D-Man-PAA-FI
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Forme
powder
Poids mol.
~30 kDa
Couleur
yellow
Application(s)
detection
Température de stockage
2-8°C
Application
Fluorescein-α-D-mannopyranoside−polyacrylamide (α-D-Man-PAA-FI) may be used as a glycoprobe (Glyc-PAA) for detection of binding sites using fluorescent microscopy techniques.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable