Merck
Passer à
F3377
N-Formyl-L-methionine
≥90% (TLC)
Synonyme(s) :
fMet
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
114,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H11NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.22
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
114,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
N-Formyl-L-methionine, ≥90% (TLC)
Quality Segment
assay
≥90% (TLC)
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCC[C@H](NC=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO3S/c1-11-3-2-5(6(9)10)7-4-8/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t5-/m0/s1
InChI key
PYUSHNKNPOHWEZ-YFKPBYRVSA-N
Application
N-Formyl-L-methionine (fMet) is used to identify, differentiate and characterize amino acid N-deformylase(s), N-carbamoylase(s) and N-aminoacylase(s).
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
8604091.05707W3020
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥90% (TLC)
assay
98%
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
-
color
-
color
white to off-white
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe