Principaux documents
F2261
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-phenylalanine resin ester
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable