F2177
Follistatin 288 from mouse
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, lyophilized powder
Synonyme(s) :
FS-288
557,00 €
About This Item
557,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Essai
>95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
0.04-0.4 mg per mL
Poids mol.
calculated mol wt ~31 kDa
Conditionnement
pkg of 25 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... Fst(14313)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable