F1503
Fructosazine
Synonyme(s) :
2,5-bis(D-Arabinotetrahydroxybutyl)pyrazine
About This Item
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C12H20N2O8/c15-3-7(17)11(21)9(19)5-1-13-6(2-14-5)10(20)12(22)8(18)4-16/h1-2,7-12,15-22H,3-4H2/t7-,8-,9-,10-,11-,12-/m1/s1
Clé InChI
NPWQIVOYGNUVEB-PAUJSFGCSA-N