Principaux documents
F0639
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-aspartic acid (β-tert-butyl) Sasrin® resin ester
200-400 mesh
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.26
Ampleur du marquage
0.3-0.8 mmol FMOC-amino acid per g resin
Taille des particules
200-400 mesh
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Application
For peptide synthesis. Peptides can be cleaved from the resin with 0.5-1% CF3CO2H in CH2Cl2.
Autres remarques
N-FMOC-amino acid ester of 3-methoxy-4-oxymethyl-phenoxymethylated 1% divinylbenzene cross-linked polystyrene.
Informations légales
Sasrin is a registered trademark of Bachem Bioscience Inc.