Key Documents
F0627
Sigma-Aldrich
D-Fructose 1,6-bisphosphate barium salt
practical grade, 70-80%, amorphous powder
Synonyme(s) :
D(+)Fructofuranose 1,6-diphosphate, Harden-Young ester, Hexose diphosphate
About This Item
Formule linéaire :
C6H12O12P2Ba
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
475.43
Code UNSPSC :
12352200
Qualité
practical grade
Pureté
70-80%
Forme
amorphous powder
Notes préparatoires
Prepared by a modification of the procedure of Neuberg, C., J. Am. Chem. Soc., 64, 2722 (1942).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable