ETIPRQ1250-EP
Eppendorf® epT.I.P.S. standard
(dark green), size, pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
(dark green)
Taille
L
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
Eppendorf Quality™
Conditionnement
pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
pack of 960 ea (Autoclavable refill trays)
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022494018 (NA)
Volume maximum
1.25 mL
Description générale
200 μL, 300 μL and 1000 μL tips are color coded, yellow, orange and blue respectively.