Principaux documents
EPS44I040010
Eppendorf® Dedicated Platform
for flasks 2L LBR, Innova(R) S44i
About This Item
Code UNSPSC :
41103800
Le produit EPS44I040010 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Caractéristiques
for flasks 2L LBR, Innova(R) S44i
Fabricant/nom de marque
S44I040010
Eppendorf®
Catégories apparentées
Description générale
Compatible with single unit of Eppendorf Innova S44i. For double stacking the stacking kit EPS44I041005 required in addition
Dedicated ppendorf shelves to hold various volume size flasks securely while shaking in Innova S44i.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Souvent commandé avec ce produit