Principaux documents
EPM1196-9904
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 5000 Platform Shaker
for 2 L Erlenmeyer flasks, dedicated, interchangeable
1 EA
1 720,00 €
1 720,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 720,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104405
Nomenclature NACRES :
NB.73
1 720,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
dedicated
for 2 L Erlenmeyer flasks
interchangeable
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® M1196-9904 (NA)
Taille
32.5 in. × 26.75 in.
Capacité
(14 x 2 L Erlenmeyer flasks)
Catégories apparentées
Description générale
Platforms designed for the Eppendorf New Brunswick Innova 5000 platform shaker to ensure a safe and perfect fit.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG