Principaux documents
EPM1191-9909
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 2300/43/43R, Excella® E10/E25/E25R Shakers
for 125 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, aluminum
About This Item
Code UNSPSC :
41103816
Nomenclature NACRES :
NB.73
Le produit EPM1191-9909 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
aluminum
Caractéristiques
dedicated
for 125 mL Erlenmeyer flasks
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® M1191-9909 (Global)
Taille
76 cm × 46 cm
Capacité
(60 x 125 mL Erlenmeyer flasks)
Catégories apparentées
Description générale
Platforms designed for use with Eppendorf New Brunswick Innova 2300/43/43R, Excella E10/E25/E25R shakers.
Caractéristiques et avantages
  • Efficient capacity of 60x125 mL Erlenmeyer flasks
  • Designed to fit Eppendorf Innova 2300/43/43R and Excella E10/E25/E25R for the perfect fit
  • Made from aluminum for lightweight stability
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Excella is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG