EPM1190-0000
Eppendorf® New Brunswick™ Innova® Platform Shaker
2000, size 1.9 cm (3/4 in.) , orbit diameter, AC/DC input 120 V, 60 Hz (US)
Synonyme(s) :
laboratory shakers, orbital shakers
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
2000
CSA and CE compliant
benchtop model
platform sold separately
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® M1190-0000x (US)
Taille
1.9 cm (3/4 in.) , orbit diameter