Principaux documents
EPK0641-1750
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 6 x 102 mm/ 4 in boxes, (1 x 6) configuration, aluminum, side access
About This Item
Code UNSPSC :
41122806
Nomenclature NACRES :
NB.12
Le produit EPK0641-1750 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
aluminum
Caractéristiques
(1 x 6) configuration
Holds 6 x 102 mm/ 4 in boxes
max. box size [mm]: 133 x133
side access
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® K0641-1750 (Global)
Technique(s)
cryopreservation: suitable
P × l × H
136 mm (5.4 in.) × 139 mm (5.5 in.) × 751 mm (29.6 in.)
Description générale
for ULT chest freezer: Innova C585 (max. 192 boxes), Innova C760 (max. 264 boxes), CryoCube FC660/ FC660h (max. 240 boxes)max. box number per rack: 6 (1 x 6)
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG