EP6136000851
Eppendorf BioSpectrometer® Kinetic
including Eppendorf μCuvette G1.0, AC/DC input 100 / 120 V, 50/60 Hz (USA/JP/SA)
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
8.5 mm light path height
Light source absorption: Xenon flash lamp
detector type: CMOS photodiode array, 1024 pixel
including Eppendorf μCuvette G1.0
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 6136000851 (US/JP/SA)
Paramètres
20 °C (42 °C) (tempered)
Larg. × P × H
295 mm (11.6 in.) × 400 mm (15.7 in.) × 150 mm (6 in.)
Taille
12.5 mm × 12.5 mm
Poids
5.4 kg