Principaux documents
EP6133928004
Reference Filter Set
for Eppendorf BioPhotometer® D30
1 EA
1 710,00 €
1 710,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 710,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104925
Nomenclature NACRES :
NB.24
1 710,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
for Eppendorf BioPhotometer® D30
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 6133928004 (Global)
Catégories apparentées
Description générale
Contains 6 filters (1 blank filter, 2 filters for checking UV/Vis wavelenght systematic error and precision, 3 filters for photometric verification)
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf BioPhotometer is a registered trademark of Eppendorf AG