Principaux documents
EP6001062210
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 24 x 53 mm/2 in boxes, (4 x 6) configuration, stainless steel, drawer
About This Item
Code UNSPSC :
41122806
Nomenclature NACRES :
NB.12
Le produit EP6001062210 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
stainless steel
Caractéristiques
(4 x 6) configuration
Holds 24 x 53 mm/2 in boxes
drawer
max. box number per rack: 10 (5 x 2)
max. box size [mm]: 136 x 136
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 6001062210 (Global)
Technique(s)
cryopreservation: suitable
P × l × H
308 mm (12.1 in.) × 145 mm (5.7 in.) × 290 mm (11.4 in.)
Catégories apparentées
Description générale
for ULT freezer: Innova U101 (max. 60 boxes)for ULT freezer: Innova U101 (max. 6 racks)
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG