Principaux documents
EP6001061310
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 16 x 76 mm/3 in boxes, (4 x 4) configuration, stainless steel, side access
About This Item
Code UNSPSC :
41122806
Nomenclature NACRES :
NB.12
Le produit EP6001061310 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
stainless steel
Caractéristiques
(4 x 4) configuration
Holds 16 x 76 mm/3 in boxes
max. box number per rack: 6 (3 x 2)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 6001061310 (Global)
Technique(s)
cryopreservation: suitable
P × l × H
290 mm (11.4 in.) × 142 mm (5.6 in.) × 244 mm (9.6 in.)
Catégories apparentées
Description générale
for ULT freezer: Innova U101 (max. 6 racks)for ULT freezer: Innova U101 (max. 36 boxes
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG