Principaux documents
EP5920771000
Eppendorf® Adapter for 1 x 50 mL Oak
for FA-6x250 rotors, case of 2 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.82
Caractéristiques
for FA-6x250 rotors
Conditionnement
case of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5920771000
Paramètres
10,000 rpm speed
Température de stockage
room temp
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG