Principaux documents
EP5920740008
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
Holds 250 mL flat bottom bottles, pack of 2
2 EA
325,00 €
325,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
325,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.82
325,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
Holds 250 mL flat bottom bottles
for use with aerosol-tight lid
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5920740008 (Global)
Paramètres
4,099 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
133 mm
Diamètre
62 mm
Compatibilité
for use with Universal-Large bucket
Description générale
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG