Principaux documents
EP5920706004
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 35 x 2.6 - 8 mL conical tubes, for use with medium-capacity buckets, pack of 2
2 EA
325,00 €
325,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
325,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.82
325,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
capacity 35 x 2.6 - 8 mL conical tubes
for use with aerosol-tight lid
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5920706004 (Global)
Paramètres
3,076 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
109 mm
Diamètre
13 mm
Compatibilité
for use with plate/tube bucket
Catégories apparentées
Description générale
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG