Principaux documents
EP5895181007
Rotor for Eppendorf® 5910 R Centrifuge
S-4x400, without buckets
1 EA
1 410,00 €
1 410,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 410,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Nomenclature NACRES :
NB.82
1 410,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
to hold 4 x 400 mL round buckets
S-4x400, without buckets
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5895181007
Paramètres
5,100 max. RCF (5,263 xg)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5910R
Catégories apparentées
Description générale
Rotor for Eppendorf(R)5910R Centrifuge
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG