Principaux documents
EP5810750008
Eppendorf® Adapter for 250 mL Rectangular Bucket
holds 25 x 1.2-5 mL tubes, set of 2 pieces
2 EA
176,00 €
176,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
176,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.82
176,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
holds 25 x 1.2-5 mL tubes
Conditionnement
set of 2 pieces
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5810750008
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 250 mL reactangular bucket
Description générale
Tube adapter for Eppendorf 250 mL rectangular bucket.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG