EP5804772008
Eppendorf® Adapter for fixed-angle-rotor 6 x 85 mL
holds 1 tube 15-18 mL, set of 2 pieces
113,00 €
About This Item
113,00 €
Produits recommandés
Caractéristiques
holds 1 tube 15-18 mL
Conditionnement
set of 2 pieces
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5804772008
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with Rotor F-34-6-38