EP5702000365
Eppendorf® Centrifuge 5702 G
AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz, incl. rotor A-4-38 and 15/50ml adapters, AC/DC input, UK plug
Synonyme(s) :
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Produits recommandés
Entrée CA/CC
230 V AC, UK plug
Caractéristiques
CE compliant
to hold 4 100 mL round buckets
to hold 4 50 mL conical tubes
to hold 8 15 mL conical tubes
incl. rotor A-4-38 and 15/50ml adapters
Fabricant/nom de marque
5702000365
Eppendorf® 5702000365
Eppendorf®
Paramètres
3000 × g
4400 rpm
Technique(s)
centrifugation: suitable