EP5495501100
Eppendorf® Rotor lid for rotor FA-24x2
used with centrifuge 5420 R
Synonyme(s) :
Aerosol-Tight Rotor Lid for Centrifuge 5425/R, Aluminum Rotor Lid
225,00 €
About This Item
225,00 €
Produits recommandés
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5495501100
Compatibilité
Rotor FA-24x2
used with centrifuge 5420 R
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages