Principaux documents
EP5452720008
Eppendorf® Rotor F45-12-11
for 5453 plus
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Nomenclature NACRES :
NB.82
Caractéristiques
to hold 12 x 1.5/2.0 mL tubes
for 5453 plus
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5452720008
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models MiniSpin/MiniSpin Plus
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG