EP5427752005
Eppendorf® Fixed-angle rotor
FA-45-24-11 -Kit, incl. rotor lid, aerosol -tight
925,00 €
About This Item
925,00 €
Produits recommandés
Caractéristiques
to hold 24 x spin columns
FA-45-24-11 -Kit, incl. rotor lid, aerosol -tight
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5427752005
Paramètres
13,200 max. RCF (19,090 xg)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5430/5430R