EP5427739009
Eppendorf® Fixed-angle rotor
F-35-6-30, incl. rotor lid
1 030,00 €
About This Item
1 030,00 €
Produits recommandés
Caractéristiques
to hold 12 x Vacutainer® tubes
to hold 6 x 15/50 mL tubes
F-35-6-30, incl. rotor lid
Conditionnement
pack of 1 ea
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5427739009
Paramètres
7,830 max. RCF (7,745 xg)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5430/5430R