EP5427732004
Eppendorf® Adapter
holds 1 x 7-15 mL, bore size (small), pack of 2 ea
106,00 €
About This Item
106,00 €
Caractéristiques
holds 1 x 7-15 mL
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5427732004
Technique(s)
centrifugation: suitable
Taille de l'alésage
(small)
Compatibilité
for use with Rotor F-35-6-30 (small rotor bore)