EP5427719008
Lid for Eppendorf(R) FA-45-30-11 Rotor
aerosol-tight, for 5430/5430R, aluminum
264,00 €
About This Item
264,00 €
Produits recommandés
Matériaux
aluminum
Caractéristiques
aerosol-tight
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5427719008 (EU)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 5430 R
for use with 5430