Principaux documents
EP5420000040
Eppendorf® Centrifuge 5420
keypad, refrigerated: no, with rotor FA-24x2, AC/DC input 120 V, 50 - 60 Hz, US 3-pin plug
Synonyme(s) :
Centrifuge 5420 - Microcentrifuge, Eppendorf® 120 V Centrifuge 5420
About This Item
Code UNSPSC :
40161701
Le produit EP5420000040 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Caractéristiques
CE compliant
CSA approved
refrigerated: no
keypad
with rotor FA-24x2
Application
Centrifugation
Caractéristiques et avantages
with keypad control panel for easy cleaningwith aerosol-tight Rotor FA-24x2non-refrigerated120 V, 50 – 60 Hz
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG