Principaux documents
EP5416301001
Rotor Key For Eppendorf® Rotors
standard
Synonyme(s) :
Rotor Key For Eppendorf® Rotors
About This Item
Code UNSPSC :
41103900
Nomenclature NACRES :
NB.82
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Caractéristiques
standard
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5416301001 (Europe)
Description générale
Centrifuge rotor key for Eppendorf models 5418, 5424 and 5430.
Keys for Eppendorf centrifuge rotors.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG