Principaux documents
EP5365000109
Eppendorf® Adapter 25 mL for SmartBlock(TM) 50 mL
Set consisting of 4 adapters and removal tool
4 EACH
177,00 €
177,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
4 EACH
177,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121703
Nomenclature NACRES :
NB.01
177,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
Set consisting of 4 adapters and removal tool
Conditionnement
case of 4 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5365000109
Catégories apparentées
Description générale
hese individually sensor-controlled SmartBlocks are the best solution for maintaining accurate, uniform temperatures. A wide variety of SmartBlocks for all common lab vessels support a broad range of applications - for use with Eppendorf ThermoMixer C (heating/ cooling and mixing) and ThermoStat C (heating/ cooling).
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG