Principaux documents
EP5353040113
Eppendorf® Tube holder PCR 96
Holds 96 x 0.2 mL PCR-tubes, -strips or 96-well PCR-plates, semi- skirted or unskirted
1 EA
115,00 €
115,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
115,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NC.21
115,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
Holds 96 x 0.2 mL PCR-tubes, -strips or 96-well PCR-plates, semi- skirted or unskirted
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5353040113
Technique(s)
PCR: suitable
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG