EP4987000118
Eppendorf® Repeater™ E3/E3x
E3 single-channel, with charging cable and Combitips advanced assortment pack (1 Combitip of each size), volume 1 ul to 50 ml, AC/DC input 100 V / 240 V, 50-60 Hz, US 2-pin plug
Synonyme(s) :
Adjustable volume pipette
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
E3 single-channel
with charging cable and Combitips advanced assortment pack (1 Combitip of each size)
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 4987000118 (US)
Plage de mesure du volume
1 ul to 50 ml
Volume maximum
50 mL
Application(s)
PFAS testing
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable