Principaux documents
EP4430605009
Eppendorf® Easypet® 3 Lithium Polymer Battery
AC/DC input 3.7 V
1 EACH
34,70 €
34,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
34,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
34,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
case of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 4430605009
Catégories apparentées
Description générale
Experience a new dimension of electronic pipetting with the Easypet® 3. The latest technological developments give you complete speed control with the utmost precision. The lightweight, well-balanced Easypet 3 has been designed considering all ergonomic findings to fit comfortably in your hand and matches its shape to allow for fatigue-free pipetting.
Informations légales
Easypet is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable