Principaux documents
EP3880000151
Transfer Rack
for Eppendorf® SmartBlock 1.5 mL and Eppendorf® SmartBlock 2.0 mL
1 EA
50,60 €
50,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
50,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122804
Nomenclature NACRES :
NB.77
50,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
Holds 24 x 1.5-2 mL tubes
Limited to ThermoMixer C annd ThermoStat C
for Eppendorf® SmartBlock 1.5 mL and Eppendorf® SmartBlock 2.0 mL
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 3880000151 (Global)
Paramètres
-96 °C temp. range (121 °C)
Description générale
  • Holds up to 24 microtubes (1.5 mL or 2.0 mL) for easy transfer of multiple vessels in parallel
  • Convenient transfer of up to 24 hot vessels without burning the fingers
  • Temperature range from -96 °C to 121 °C for broad flexibility
  • Limited to ThermoMixer C annd ThermoStat C
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG