Principaux documents
EP022822179
Rotor for Eppendorf® Vacufuge® Plus Concentrator
F-50-8-18, non aerosol tight, (8 x 10 mL - 18 mL round-bottom tubes (18 x 105-128 mm))
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Le produit EP022822179 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Caractéristiques
to hold 8 x 10/18 mL round-bottom tubes
to hold 8 x 18 x 105 - 128 mm tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022822179 (NA)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Capacité
(8 x 10 mL - 18 mL round-bottom tubes (18 x 105-128 mm))
Compatibilité
for use with centrifuge models Vacufuge Plus Concentrator
Catégories apparentées
Description générale
Selection of rotors for the Eppendorf Vacufuge Plus.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Vacufuge is a registered trademark of Eppendorf AG