Principaux documents
EP022666967
Rubber Mat for Eppendorf® Adapters
for adapter 022639269, holds 1 vessel 10 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Pour en savoir plus sur le produit EP022666967, veuillez contacter la filiale Merck locale ou un distributeur. Contacter notre Service technique
Matériaux
rubber
Caractéristiques
holds 1 vessel 10 mL
Conditionnement
pack of 20 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022666967
Description générale
Rubber mat, for 1 vessel 10 mL, for adapter 022639269, 20 pcs.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG