Principaux documents
EP022639226
Eppendorf® Adapter
to hold, 1 x 50mL, for 100 mL round bucket in Rotor A-4-38, pack of 2 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Matériaux
POM
Caractéristiques
to hold 1 x 50mL, for 100 mL round bucket in Rotor A-4-38
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022639226
Compatibilité
Rotor A-4-38
Catégories apparentées
Description générale
Adapter, for 1 conical tube 50 mL, 30 mm × 115 mm, for 100 mL round bucket in Rotor A-4-38, 2 pcs.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG