EP0030140540
Storage Box for Eppendorf® Tubes
size 9 × 9, Holds 81 x 3 mL tubes
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
Holds 81 x 3 mL tubes
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 0030140540 (Global)
Hauteur
76 mm
Taille
9 × 9