Principaux documents
EP0030120973
Eppendorf® micropestles
pkg of 10 ea
10 EA
50,20 €
50,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
50,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
50,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 0030120973
Description générale
  • Eppendorf® micropestles are accessories for sample handling.
  • They are used for resuspending pellets and comprise of two sides for optimal fit in 1.5 mL and 2.0 mL vessels.
  • Autoclavable (121 °C, 20 min).
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG